2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14116-1G OR14116-250MG
APOSOR14116-1GEA 78.4 CHF
APOSOR14116-1G APOSOR14116-250MG
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
Formel: C₉H₁₇NO₃
Siedepunkt: 72 °C/0,01mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689667
CAS-Nummer: 16695-59-3