6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6,8-Dichloro-2,3-dihydro-3-phenyl-2-thioxo-1H-quinazolin-4-one
OR14110-1G OR14110-5G
APOSOR14110-1GEA 216 CHF
APOSOR14110-1G APOSOR14110-5G
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formel: C₁₄H₈Cl₂N₂OS
MW: 323,2 g/mol
Melting Pt: 274…275 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689694
CAS-Nummer: 67867-62-3