2-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR14107-1G
APOSOR14107-1GEA 645 CHF
APOSOR14107-1G
2-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1,3-benzoxazole
2-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1,3-benzoxazole
Formel: C₁₂H₇ClN₂O
MW: 230,66 g/mol
Melting Pt: 94…95 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689672
CAS-Nummer: 134673-71-5