2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[(3,4-Dichlorobenzyl)thio]-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
OR14104-1G OR14104-5G
APOSOR14104-1GEA 645 CHF
APOSOR14104-1G APOSOR14104-5G
2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₁₀Cl₂N₂OS
MW: 301,2 g/mol
Melting Pt: 95…97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689685
CAS-Nummer: 924869-11-4