5-Chloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Lieferant: Apollo Scientific
OR14101-1G OR14101-5G
APOSOR14101-1GEA 216 CHF
APOSOR14101-1G APOSOR14101-5G
5-Chloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
5-Chloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formel: C₁₄H₉ClN₂OS
MW: 288,76 g/mol
Melting Pt: 292…294 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689693
CAS-Nummer: 924869-18-1