3-Chlor-5-nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14094-10G OR14094-1G OR14094-5G
APOSOR14094-10GEA 74.9 CHF
APOSOR14094-10G APOSOR14094-1G APOSOR14094-5G
3-Chlor-5-nitro-1H-indazol
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
MW: 197,5800 g/mol
Melting Pt: 218…220 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005692
CAS-Nummer: 4812-45-7