[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)benzyl alcohol
OR14087-10G
OR14087-1G
OR14087-5G
APOSOR14087-10GEA
2020
CHF
APOSOR14087-10G
APOSOR14087-1G
APOSOR14087-5G
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
Formel:
C₁₃H₁₂ClNO₂ MW: 249,7 g/mol Melting Pt: 129…130 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08689719 CAS-Nummer: 924869-26-1 |