2-(Allyloxy)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Salicylaldehyde Allyl Ether, 2-Allyloxybenzaldehyde
OR14086-25G
APOSOR14086-25GEA 140 CHF
APOSOR14086-25G
2-(Allyloxy)benzaldehyd
2-(Allyloxy)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Siedepunkt: 92…94 °C/0.04mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014130
CAS-Nummer: 28752-82-1