Methyl-2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate
OR14063-1G
APOSOR14063-1GEA 26.2 CHF
APOSOR14063-1G
Methyl-2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate 98%
Methyl-2-amino-1,3-benzothiazole-6-carboxylate
Formel: C₉H₈N₂O₂S
MW: 208,24 g/mol
Melting Pt: 244…246 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00468672
CAS-Nummer: 66947-92-0