2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolidine
OR14053-10G
OR14053-1G
OR14053-5G
APOSOR14053-10GEA
1080
CHF
APOSOR14053-10G
APOSOR14053-1G
APOSOR14053-5G
2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolan
2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolan
Formel:
C₁₁H₁₅NOS Melting Pt: 96…98 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09027144 CAS-Nummer: 937602-47-6 |