3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(5-Oxazolyl)benzoic Acid
OR1404-1G
OR1404-5G
APOSOR1404-1GEA
233
CHF
APOSOR1404-1G
APOSOR1404-5G
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid 97%
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₃ MW: 189.17 g/mol Melting Pt: 258…260 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797481 CAS-Nummer: 252928-82-8 |