tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carbohydrazide, 1-Boc-isonipecoticacidhydrazide
OR14039-5G OR14039-1G
APOSOR14039-5GEA 140 CHF
APOSOR14039-5G APOSOR14039-1G
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₁H₂₁N₃O₃
MW: 243,31 g/mol
Melting Pt: 104…106 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06795927
CAS-Nummer: 187834-88-4