4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1402-1G OR1402-5G
APOSOR1402-1GEA 66.2 CHF
APOSOR1402-1G APOSOR1402-5G
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204,19 g/mol
Melting Pt: 262…264 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797475
CAS-Nummer: 95124-68-8