6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde
OR14012-5G OR14012-1G
APOSOR14012-5GEA 0 CHF
APOSOR14012-5G APOSOR14012-1G
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Melting Pt: 88…90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200881
CAS-Nummer: 261715-39-3