5-Bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1401-1G OR1401-250MG
APOSOR1401-1GEA 0 CHF
APOSOR1401-1G APOSOR1401-250MG
5-Bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97+%
5-Bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₅BrO₂S
Melting Pt: 292…293 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797473
CAS-Nummer: 7312-24-5