4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4'-Hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR13999-25G OR13999-5G OR13999-100G
APOSOR13999-25GEA 73.1 CHF
APOSOR13999-25G APOSOR13999-5G APOSOR13999-100G
4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonsäure 95%
4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonsäure
Formel: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Melting Pt: 295 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059078
CAS-Nummer: 58574-03-1