4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR13997-25G
OR13997-5G
APOSOR13997-25GEA
41.8
CHF
APOSOR13997-25G
APOSOR13997-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitril 95%
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitril
Formel:
C₁₃H₉NO MW: 195,22 g/mol Melting Pt: 191…195 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059625 CAS-Nummer: 19812-93-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |