4-Cyan-4'-heptylbiphenyl 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Cyano-4'-n-heptylbiphenyl, 4'-Heptyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR13990-25G
APOSOR13990-25GEA
115
CHF
APOSOR13990-25G
4-Cyan-4'-heptylbiphenyl 98%
4-Cyan-4'-heptylbiphenyl
Formel:
C₂₀H₂₃N MW: 277,41 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00074915 CAS-Nummer: 41122-71-8 |