1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13975-1G OR13975-5G
APOSOR13975-1GEA 271 CHF
APOSOR13975-1G APOSOR13975-5G
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one 95+%
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
Formel: C₁₃H₁₇N₃O
Melting Pt: 188…191 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005977
CAS-Nummer: 1021-25-6
EINECS: 213-819-5