Thiomorpholin-1,1-dioxid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Thiomorpholine 1,1-dioxide
OR13966-1G OR13966-5G
APOSOR13966-1GEA 26.2 CHF
APOSOR13966-1G APOSOR13966-5G
Thiomorpholin-1,1-dioxid
Thiomorpholin-1,1-dioxid
Formel: C₄H₉NO₂S
MW: 135,1848 g/mol
Siedepunkt: 155 °C/1mmHg
Melting Pt: 68…71 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05861623
CAS-Nummer: 39093-93-1