1,2-Dichlor-3-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3-Dichloronitrobenzene
OR1391-100G
APOSOR1391-100GEA 110 CHF
APOSOR1391-100G
1,2-Dichlor-3-nitrobenzol
1,2-Dichlor-3-nitrobenzol
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Siedepunkt: 257…258 °C
Melting Pt: 61…64 °C
Dichte: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007062
CAS-Nummer: 3209-22-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III