3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR13863-1G
OR13863-250MG
APOSOR13863-1GEA
0
CHF
APOSOR13863-1G
APOSOR13863-250MG
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Formel:
C₁₂H₁₉N₃ Melting Pt: 78…80 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368540 CAS-Nummer: 672325-37-0 UN: 2735 ADR: 8,III |