3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13862-1G
OR13862-25G
OR13862-5G
APOSOR13862-1GEA
61
CHF
APOSOR13862-1G
APOSOR13862-25G
APOSOR13862-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O₂ Melting Pt: 187…190 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06742238 CAS-Nummer: 215309-01-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |