2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Bromo-6-hydrazinopyridine
OR13857-1G
OR13857-25G
OR13857-5G
APOSOR13857-1GEA
26.2
CHF
APOSOR13857-1G
APOSOR13857-25G
APOSOR13857-5G
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine
Formel:
C₅H₆BrN₃ MW: 188,028 g/mol Melting Pt: 117…118 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09743754 CAS-Nummer: 26944-71-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |