tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR1382-1G OR1382-250MG
APOSOR1382-1GEA 155 CHF
APOSOR1382-1G APOSOR1382-250MG
tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₅N₃O₂
Melting Pt: 107…108 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658979
CAS-Nummer: 361345-40-6
UN: 1759
ADR: 8,III