3-Iod-o-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13733-100G OR13733-10G OR13733-25G
APOSOR13733-100GEA 173 CHF
APOSOR13733-100G APOSOR13733-10G APOSOR13733-25G
3-Iod-o-toluylsäure
3-Iod-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇IO₂
MW: 262.05 g/mol
Melting Pt: 124…126 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00270112
CAS-Nummer: 133232-56-1