5-Methoxy-1H-indol-3-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methoxyindole-3-carboxylic acid
OR13726-5G
APOSOR13726-5GEA 135 CHF
APOSOR13726-5G
5-Methoxy-1H-indol-3-carbonsäure 98%
5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C10H9NO3
MW: 191,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03265451
CAS-Nummer: 10242-01-0