3-Brom-2-methylthiophen
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13721-1G
APOSOR13721-1GEA 26.2 CHF
APOSOR13721-1G
3-Brom-2-methylthiophen
3-Bromo-2-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
MW: 177,0622 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09033008
CAS-Nummer: 30319-05-2