2-Bromo-3-chlorothiophene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13719-1G
OR13719-5G
APOSOR13719-1GEA
129
CHF
APOSOR13719-1G
APOSOR13719-5G
2-Bromo-3-chlorothiophene 96%
2-Bromo-3-chlorothiophene
Formel:
C₄H₂BrClS Siedepunkt: 73…75 °C/12mmHg Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00043882 CAS-Nummer: 77893-68-6 |