4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(tert-Butyl)-3-methoxybenzoic acid
OR13716-1G
OR13716-500MG
OR13716-5G
APOSOR13716-1GEA
69.6
CHF
APOSOR13716-1G
APOSOR13716-500MG
APOSOR13716-5G
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₆O₃ MW: 208,26 g/mol Melting Pt: 151…152 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06656116 CAS-Nummer: 79822-46-1 |