3-Pyridin-4-ylpropionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(4-Pyridyl)propionic Acid
OR1370-5G
APOSOR1370-5GEA 168 CHF
APOSOR1370-5G
3-Pyridin-4-ylpropionic acid 98%
3-Pyridin-4-ylpropionic acid
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084846
CAS-Nummer: 6318-43-0