1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR13693-100G OR13693-25G
APOSOR13693-100GEA 159 CHF
APOSOR13693-100G APOSOR13693-25G
1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane 95%
1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane
Formel: C₆H₁₆Cl₂OSi₂
MW: 231,26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000877
CAS-Nummer: 2362-10-9