Idebenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-1,4-benzoquinone, 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR13682-1G
OR13682-5G
OR13682-25G
APOSOR13682-1GEA
61.2
CHF
APOSOR13682-1G
APOSOR13682-5G
APOSOR13682-25G
Idebenon 98%
Idebenone
Formel:
C₁₉H₃₀O₅ MW: 338.44 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00274552 CAS-Nummer: 58186-27-9 |