Methyl-3-iod-4-methylbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate
OR13678-100G
OR13678-25G
OR13678-10G
APOSOR13678-100GEA
112
CHF
APOSOR13678-100G
APOSOR13678-25G
APOSOR13678-10G
Methyl-3-iod-4-methylbenzoat
Methyl-3-iod-4-methylbenzoat
Formel:
C₉H₉IO₂ MW: 276.07 g/mol Melting Pt: 26…29 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00230583 CAS-Nummer: 90347-66-3 |