2,6-Dibromo-5-ethoxypyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-2,6-dibromo-5-ethoxypyridine
OR13676-1G OR13676-250MG OR13676-5G
APOSOR13676-1GEA 87 CHF
APOSOR13676-1G APOSOR13676-250MG APOSOR13676-5G
2,6-Dibromo-5-ethoxypyridin-3-amine
2,6-Dibromo-5-ethoxypyridin-3-amine
Formel: C₇H₈Br₂N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1000018-10-9