3-Brom-1H-1,2,4-triazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13675-5G
OR13675-25G
APOSOR13675-5GEA
26.2
CHF
APOSOR13675-5G
APOSOR13675-25G
3-Brom-1H-1,2,4-triazol
3-Brom-1H-1,2,4-triazol
Formel:
C₂H₂BrN₃ MW: 147.96 g/mol Melting Pt: 187…189 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01421960 CAS-Nummer: 7343-33-1 |