4-Chlor-3-nitrozimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)prop-2-enoic acid, 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)acrylic acid
OR1365-25G OR1365-5G
APOSOR1365-25GEA 131 CHF
APOSOR1365-25G APOSOR1365-5G
4-Chlor-3-nitrozimtsäure 98%
4-Chlor-3-nitrozimtsäure
Formel: C₉H₆ClNO₄
MW: 227,601 g/mol
Melting Pt: 188…190 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063311
CAS-Nummer: 20797-48-2