Pyridiniumchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Pyridine hydrochloride, Pyridinehydrochloride, Pyridine HCl
OR13636-100G OR13636-25G
APOSOR13636-100GEA 43.6 CHF
APOSOR13636-100G APOSOR13636-25G
Pyridiniumchlorid 95%
Pyridinium chloride
Formel: C₅H₆ClN
MW: 115,56 g/mol
Siedepunkt: 222…224 °C
Melting Pt: 145…147 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012802
CAS-Nummer: 628-13-7