3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13615-25G
APOSOR13615-25GEA 124 CHF
APOSOR13615-25G
3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
Formel: C7H9Cl2N
MW: 178,0600 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11656303
CAS-Nummer: 1007089-84-0