2-(Methoxymethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR13609-1G OR13609-5G
APOSOR13609-1GEA 142 CHF
APOSOR13609-1G APOSOR13609-5G
2-(Methoxymethyl)pyridine
2-(Methoxymethyl)pyridine
Formel: C₇H₉NO
MW: 123.1500 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00030825
CAS-Nummer: 23579-92-2