N-Carbamoyl-4-chlorbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chlorobenzenesulphonyl urea
OR1360-100G OR1360-25G OR1360-5G
APOSOR1360-100GEA 745 CHF
APOSOR1360-100G APOSOR1360-25G APOSOR1360-5G
N-Carbamoyl-4-chlorbenzolsulfonamid 98%
(4-Chlorophenylsulphonyl)urea
Formel: C₇H₇ClN₂O₃S
MW: 234,65 g/mol
Melting Pt: 169 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00518656
CAS-Nummer: 22663-37-2
EINECS: 245-149-4