5-Brom-7-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13583-1G
OR13583-5G
OR13583-250MG
APOSOR13583-1GEA
29.7
CHF
APOSOR13583-1G
APOSOR13583-5G
APOSOR13583-250MG
5-Brom-7-methyl-1H-indazol
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ MW: 211.0600 g/mol Melting Pt: 185…187 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03990484 CAS-Nummer: 156454-43-2 |