2,4,6-Trimethylbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1357-25G
OR1357-5G
OR1357-100G
APOSOR1357-25GEA
55.7
CHF
APOSOR1357-25G
APOSOR1357-5G
APOSOR1357-100G
2,4,6-Trimethylbenzolsulfonamid
2,4,6-Trimethylbenzolsulfonamid
Formel:
C₉H₁₃NO₂S MW: 199,2700 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00463245 CAS-Nummer: 4543-58-2 |