2-Chinolincarbonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Quinoline-2-carbonitrile
OR13512-1G OR13512-5G OR13512-25G
APOSOR13512-1GEA 26.2 CHF
APOSOR13512-1G APOSOR13512-5G APOSOR13512-25G
2-Chinolincarbonitril 97%
2-Chinolincarbonitril
Formel: C₁₀H₆N₂
MW: 154,17 g/mol
Siedepunkt: 160 °C/23mmHg
Melting Pt: 93…95 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134341
CAS-Nummer: 1436-43-7