4-Aminophthalimid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Aminoisoindoline-1,3-dione, 5-Amino-isoindole-1,3-dione
OR13335-25G
APOSOR13335-25GEA 87 CHF
APOSOR13335-25G
4-Aminophthalimid 95+%
4-Aminophthalimide
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041854
CAS-Nummer: 3676-85-5