6-Brompiperonal
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
OR13261-100G OR13261-25G
APOSOR13261-100GEA 389 CHF
APOSOR13261-100G APOSOR13261-25G
6-Brompiperonal
6-Brompiperonal
Formel: C₈H₅BrO₃
Melting Pt: 125…132 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022952
CAS-Nummer: 15930-53-7