3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13238-1G OR13238-250MG
APOSOR13238-1GEA 34.8 CHF
APOSOR13238-1G APOSOR13238-250MG
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₉H₉NO₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058678
CAS-Nummer: 178686-24-3