4-Amino-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Nitropyridin-4-amine, 3-Nitro-4-pyridylamine, 3-Nitropyridin-4-ylamine
OR13224-25G OR13224-5G
APOSOR13224-25GEA 50.6 CHF
APOSOR13224-25G APOSOR13224-5G
4-Amino-3-nitropyridin
4-Amino-3-nitropyridin
Formel: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Melting Pt: 200…207 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00160304
CAS-Nummer: 1681-37-4