1-Brom-2,6-dichlorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-1,3-dichlorobenzene
OR13219-100G OR13219-25G OR13219-5G
APOSOR13219-100GEA 117 CHF
APOSOR13219-100G APOSOR13219-25G APOSOR13219-5G
1-Brom-2,6-dichlorbenzol
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Formel: C₆H₃BrCl₂
Siedepunkt: 241…243 °C
Melting Pt: 59…64 °C
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000574
CAS-Nummer: 19393-92-1
EINECS: 243-018-6