9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
OR13210-100G OR13210-25G
APOSOR13210-100GEA 43.6 CHF
APOSOR13210-100G APOSOR13210-25G
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Formel: C₁₅H₁₁ClO₂
MW: 258,7 g/mol
Melting Pt: 62…64 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001138
CAS-Nummer: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II